Learn More
Celgosivir hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16496988
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16496988 10 mg 10 miligramos
16473516 25 mg 25 miligramos
16463047 50 mg 50 miligramos
16449537 5 mg 5 miligramos
16431599 1 mg 1 miligramo
5 options
Código de producto. 16496988
Marca: Medchem Express HY16134A
MedChemExpress Celgosivir hydrochloride (MBI 3253 hydrochloride; MDL 28574 hydrochloride; MX3253 hydrochloride) is an α-glucosidase I inhibitor; inhibits bovine viral diarrhoea virus (BVDV) with an IC50 of 1.27 μM in in vitro assay.
Celgosivir hydrochloride (MBI 3253 hydrochloride
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Celgosivir hydrochloride
Forma física Solid
CAS 141117-12-6
Color Gray
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H22ClNO5
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo MBI 3253 hydrochlorideMDL 28574 hydrochlorideMX3253 hydrochloride
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (338.11 mM) ∣DMSO : 100 mg/mL (338.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H]1[C@]2([H])[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](OC(CCC)=O)CN2CC1.Cl[H]
Peso molecular (g/mol) 295.76
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.76
Porcentaje de pureza 95.0%