Learn More
Celestolide, TRC
Código de producto. 30137975
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137975 100 mg 100 miligramos
30132781 250 mg 250 miligramos
17964375 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137975 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC253500100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13171-00-1
Fórmula molecular C17 H24 O
Peso molecular (g/mol) 244.37
Sinónimo Ethanone, 1-[6-(1,1-dimethylethyl)-2,3-dihydro-1,1-dimethyl-1H-inden-4-yl]- (9CI, ACI), 1-[6-(1,1-Dimethylethyl)-2,3-dihydro-1,1-dimethyl-1H-inden-4-yl]ethanone (ACI), Ketone, 6-tert-butyl-1,1-dimethyl-4-indanyl methyl (6CI, 7CI, 8CI), 1-(6-(tert-Butyl)-1,1-dimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-4-yl)ethanone, 1-(6-tert-Butyl-1,1-dimethyl-indan-4-yl)-ethanone, 1-[6-(tert-Butyl)-1,1-dimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-4-yl]ethan-1-one, 4-Acetyl-1,1-dimethyl-6-tert-butylindan, 4-Acetyl-1,1-dimethyl-6-tert-butylindane, 4-Acetyl-6-tert-butyl-1,1-dimethylindan, 4-Acetyl-6-tert-butyl-1,1-dimethylindane, 6-tert-Butyl-1,1-dimethyl-4-indanyl methyl ketone, ADBI, Celestolide, Crysolide, Esperone
Nombre IUPAC 1-(6-tert-butil-1,1-dimetil-2,3-dihidroindeno-4-il)etanola
SMILES CC(=O)c1cc(cc2c1CCC2(C)C)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Celestolide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H24O/c1-11(18)14-9-12(16(2,3)4)10-15-13(14)7-8-17(15,5)6/h9-10H,7-8H2,1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.1827