Learn More
Azul celestina, puro
Código de producto. 10433743 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10433743 10 g 10 g
10424795 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10433743 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 195560100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1562-90-9 | C17H18ClN3O4 | 363.798 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1562-90-9
Fórmula molecular C17H18ClN3O4
Peso molecular (g/mol) 363.798
Número MDL MFCD00011927
Clave InChI OJAMERVLRXYMPD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 54684697
Nombre IUPAC 7-(dietilamino)-4-hidroxi-3-oxofenoxazina-10-ium-1-carboxamida; cloruro
SMILES CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)[NH+]=C3C(=CC(=O)C(=C3O2)O)C(=O)N.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Celestine blue
Índice Merck 15, 1961
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 638 to 648nm
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.79
Grado Extra puro
Envase Frasco de vidrio
Extinción específica 700 min. (in water)
Espectrometría UV Complies
Color Negro a Marrón
Cantidad 10 g
Forma física Polvo