Learn More
Celecoxib, Mikromol™
Descripción
Celecoxib
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Celecoxib |
| CAS | 169590-42-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Celecoxib |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C17 H14 F3 N3 O2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Celecoxib |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H14F3N3O2S/c1-11-2-4-12(5-3-11)15-10-16(17(18,19)20)22-23(15)13-6-8-14(9-7-13)26(21,24)25/h2-10H,1H3,(H2,21,24,25) |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)c2cc(nn2c3ccc(cc3)S(=O)(=O)N)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 4-[5-(4-metilfenil)-3-(trifluorometil)pirazol-1-il]bencenosulfonamida |
| Mostrar más |