Learn More
Celecoxib, MedChemExpress
Description
Celecoxib,a selective non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), is a selective COX-2 inhibitor with an IC50 of 40 nM.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Celecoxib |
| CAS | 169590-42-5 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C17H14F3N3O2S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | SC 58635 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (131.11 mM) |
| SMILES | CC1=CC=C(C=C1)C2=CC(C(F)(F)F)=NN2C3=CC=C(C=C3)S(=O)(N)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 381.37 |
| Show More |