Learn More
Celecoxib, LoGiCal
Código de producto. 30463069
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30463069 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463069 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0344.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Celecoxib
CAS 169590-42-5
Nombres de analitos o componentes Celecoxib
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H14 F3 N3 O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Celecoxib
Fórmula InChI InChI=1S/C17H14F3N3O2S/c1-11-2-4-12(5-3-11)15-10-16(17(18,19)20)22-23(15)13-6-8-14(9-7-13)26(21,24)25/h2-10H,1H3,(H2,21,24,25)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cc1ccc(cc1)c2cc(nn2c3ccc(cc3)S(=O)(=O)N)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 4-[5-(4-metilfenil)-3-(trifluorometil)pirazol-1-il]bencenosulfonamida
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 381.37
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 381,0759 g/mol