Learn More
Celecoxib-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Celecoxib-d4 |
| CAS | 544686-20-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C17H10D4F3N3O2S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-[5-(4-Methylphenyl)-3-trifluoromethyl)-1H-pyrazol-yl]benzenesulfonamide-d4, Celebra-d4, Celecox-d4, Celocoxib-d4, SC 58635-d4, YM 177-d4, Celebrex-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H14F3N3O2S/c1-11-2-4-12(5-3-11)15-10-16(17(18,19)20)22-23(15)13-6-8-14(9-7-13)26(21,24)25/h2-10H,1H3,(H2,21,24,25)/i6D,7D,8D,9D |
| SMILES | CC(C=C1)=CC=C1C2=CC(C(F)(F)F)=NN2C3=C([2H])C([2H])=C(S(N)(=O)=O)C([2H])=C3[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-[5-(4-metilfenil)-3-(trifluorometil)pirazol-1-il]bencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 385.4 |
| Mostrar más |