Learn More
Celecoxib-d3 (metil-d3), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Celecoxib-D3 (methyl-D3) |
| CAS | 544686-18-2 |
| Fórmula molecular | C17 D3 H11 F3 N3 O2 S |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | Benzenesulfonamide, 4-[5-[4-(methyl-d3)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-1 H-pyrazol-1-yl]- (9 CI, ACI), 4-[5-[4-(Methyl-d3)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-1 H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide (ACI), Celecoxib-d3, Celecoxib-D3 (methyl-D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C17H14F3N3O2S/c1-11-2-4-12(5-3-11)15-10-16(17(18,19)20)22-23(15)13-6-8-14(9-7-13)26(21,24)25/h2-10 H,1H3,(H2,21,24,25)/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])c1ccc(cc1)c2cc(nn2c3ccc(cc3)S(=O)(=O)N)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 4-[5-[4-(trideuteriometil)fenil]-3-(trifluorometil)pirazol-1-il]bencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 384.3907 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 384.0947 g/mol |
| Mostrar más |