Learn More
Ácido carboxílico Celecoxib, TRC
Código de producto. 30134876
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134876 25 mg 25 miligramos
17901945 10 mg 10 miligramos
17984945 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134876 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC25101025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 170571-01-4
Fórmula molecular C17 H12 F3 N3 O4 S
Peso molecular (g/mol) 411.36
Sinónimo 4-[1-[4-(Aminosulfonyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzoic Acid, Celecoxib Carboxylic Acid
Nombre IUPAC 4-[2-(4-sulfamoilfenil)-5-(trifluorometil)pirazol-3-il]ácido benzoico
SMILES NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)n2nc(cc2c3ccc(cc3)C(=O)O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Celecoxib Carboxylic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H12F3N3O4S/c18-17(19,20)15-9-14(10-1-3-11(4-2-10)16(24)25)23(22-15)12-5-7-13(8-6-12)28(21,26)27/h1-9H,(H,24,25)(H2,21,26,27)
Formula Weight (peso de la fórmula) 411.0501
Porcentaje de pureza >95%