Learn More
Acil-beta-D-glucurónido del ácido carboxílico de celecoxib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Celecoxib Carboxylic Acid Acyl-beta-D-glucuronide |
| CAS | 264236-79-5 |
| Fórmula molecular | C23H20F3N3O10S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-[4-[1-[4-(Aminosulfonyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzoate] β-D-Glucopyranuronic αcid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H20F3N3O10S/c24-23(25,26)15-9-14(29(28-15)12-5-7-13(8-6-12)40(27,36)37)10-1-3-11(4-2-10)21(35)39-22-18(32)16(30)17(31)19(38-22)20(33)34/h1-9,16-19,22,30-32H,(H,33,34)(H2,27,36,37)/t16-,17-,18+,19-,22-/m0/s1 |
| SMILES | NS(C1=CC=C(N2C(C3=CC=C(C(O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O4)=O)C=C3)=CC(C(F)(F)F)=N2)C=C1)(=O)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-[4-[2-(4-sulfamoilfenil)-5-(trifluorometil)pirazol-3-il]benzoil]oxioxano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 587.48 |