Learn More
Ácido carboxílico de celecoxib (ácido 4-[1-[4-(aminosulfonil)fenil]-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-il]benzoico), LoGiCal
Código de producto. 30458790
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458790 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458790 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0344.03
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Celecoxib Carboxylic Acid
CAS 170571-01-4
Nombres de analitos o componentes Celecoxib Carboxylic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H12 F3 N3 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-[1-[4-(Aminosulfonyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzoic Acid, Celecoxib Carboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C17H12F3N3O4S/c18-17(19,20)15-9-14(10-1-3-11(4-2-10)16(24)25)23(22-15)12-5-7-13(8-6-12)28(21,26)27/h1-9H,(H,24,25)(H2,21,26,27)
Tipo de solución Neat
SMILES NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)n2nc(cc2c3ccc(cc3)C(=O)O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC Ácido 4-[2-(4-sulfamoilfenil)-5-(trifluorometil)pirazol-3-il]benzoico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 411.36
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 411.0501 g/mol