Specifications
| Nombre del producto químico o material | Celecoxib |
| CAS | 169590-42-5 |
| Punto de fusión | 156.0°C to 157.0°C |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Fórmula molecular | C17H14F3N3O2S |
| Cantidad | 100 mg |
| Clave InChI | RZEKVGVHFLEQIL-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC1=CC=C(C=C1)C1=CC(=NN1C1=CC=C(C=C1)S(N)(=O)=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 4-[5-(4-metilfenil)-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]benceno-1-sulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 381.37 |
| Show More |
Safety and Handling
- Celecoxib
- Peligro
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H360D-Puede dañar al feto.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.