Learn More
R&D Systems™ Celecoxib
Código de producto. 18772754
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18772754 10 mg 10 miligramos
18742534 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18772754 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 3786/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    229.05€
    206.85€ / 10 miligramos
    Ahorro 22.20€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitor
Celecoxib is a selective cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitor (IC50 values are 15 and 0.04 μM for COX-1 and COX-2 respectively). Celecoxib is an anti-inflammatory with shorter plasma half-life in vivo than SC 58121. Displays chemopreventive activity in in vivo tumor models.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 169590-42-5
Fórmula molecular C17H14F3N3O2S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Celecoxib
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.37
Pureza >99%
Peso molecular 381.373