Learn More
Celatom™ FW-14, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11385245
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11385245 250 g 250 g
11375245 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11385245 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31733.30
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 68855-54-9 | CNa2O3 | 105.988 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68855-54-9
Fórmula molecular CNa2O3
Peso molecular (g/mol) 105.988
Número MDL MFCD00132803
Clave InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
Nombre IUPAC disodio; carbonato
SMILES C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Celatom™ FW-14
Cantidad 250 g