Learn More
Celastrol (> 85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | Celastrol |
| CAS | 34157-83-0 |
| Fórmula molecular | C29 H38 O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 24,25,26-Trinoroleana-1(10),3,5,7-tetraen-29-oic acid, 3-hydroxy-9,13-dimethyl-2-oxo-, (9β,13α,14β,20α)-, 24-Nor-D:A-friedooleana-1(10),3,5,7-tetraen-29-oic acid, 3-hydroxy-2-oxo- (7CI,8CI), D:A-Friedo-24-noroleana-1(10),3,5,7-tetraen-29-oic acid, 3-hydroxy-2-oxo-, (20α)-, (9β,13α,14β,20α)-3-Hydroxy-9,13-dimethyl-2-oxo-24,25,26-trinoroleana-1(10),3,5,7-tetraen-29-oic acid, 2-Picenecarboxylic acid, 1,2,3,4,4a,5,6,6a,11,12b,13,14,14a,14b-tetradecahydro-10-hydroxy-2,4a,6a,9,12b,14a-hexamethyl-11-oxo-, (2R,4aS,6aS,12bR,14aS,14bR)-, 2-Picenecarboxylic acid, 1,2,3,4,4a,5,6,6a,11,12b,13,14,14a,14b-tetradecahydro-10-hydroxy-2,4a,6a,9,12b,14a-hexamethyl-11-oxo-, [2R-(2α,4aβ,6aβ,12bβ,14aα,14bβ)]-, Celastrol, NSC 70931, Tripterin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H38O4/c1-17-18-7-8-21-27(4,19(18)15-20(30)23(17)31)12-14-29(6)22-16-26(3,24(32)33)10-9-25(22,2)11-13-28(21,29)5/h7-8,15,22,31H,9-14,16H2,1-6H3,(H,32,33)/t22-,25-,26-,27+,28-,29+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@]12[C@]([C@@]3([H])[C@@](CC1)(CC[C@](C)(C3)C(O)=O)C)(CC[C@@]4(C2=CC=C5C4=CC(C(O)=C5C)=O)C)C |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R,4aS,6aR,6aS,14aS,14bR)-10-hidroxi-2,4a,6a,6a,9,14a-hexametil-11-oxo-1,3,4,5,6,13,14,14b-octahidropiceno-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 450.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 450.277 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?