Learn More
Thermo Scientific Chemicals Celastrol
Código de producto. 17261246 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17261246 100 mg 100 miligramos
17271246 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17261246 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 468341000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34157-83-0
Fórmula molecular C29H3804
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Celastrol
Cantidad 100 mg
Punto de fusión de 203,0 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 450,62
Clave InChI KQJSQWZMSAGSHN-JJWQIEBTSA-N
SMILES CC1=C(O)C(=O)C=C2C1=CC=C1[C@@]2(C)CC[C@@]2(C)[C@@H]3C[C@@](C)(CC[C@]3(C)CC[C@]12C)C(O)=O
Nombre IUPAC (2R,4aS,6aS,12bR,14aS,14bR)-10-hydroxy-2,4a,6a,9,12b,14a-hexamethyl-11-oxo-1,2,3,4,4a,5,6,6a,11,12b,13,14,14a,14b-tetradecahydropicene-2-carboxylic acid
Peso molecular (g/mol) 450.62
compliance-icons
Nombre del producto
  • Celastrol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Celastrol