Learn More
Melford Sal sódica de cefuroxima
Descripción
La sal disódica de ceftriaxona es un antibiótico de cefalosporina de tercera generación. La forma hemi (heptahidrato) indica la presencia de moléculas de agua en la estructura cristalina.
La ceftriaxona inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana al unirse a las proteínas que se unen a la penicilina (PBP), enzimas involucradas en las etapas finales de la síntesis de peptidoglicano. Esta interferencia conduce a la inestabilidad estructural y eventual lisis celular. Antibiótico de amplio espectro eficaz contra bacterias Gram positivas y Gram negativas. Puede utilizarse en investigaciones microbiológicas y estudios centrados en agentes antibacterianos. Su inclusión en medios de cultivo puede ayudar a aislar selectivamente bacterias susceptibles a este antibiótico.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cefuroxime, Sodium Salt |
| CAS | 56238-63-2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula molecular | C16H15N4NaO8S |