Learn More
cefuroxima, Mikromol™
Descripción
Cefuroxima
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cefuroxime |
| CAS | 55268-75-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Cefuroxime |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H16 N4 O8 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-7-[[(2Z)-2-(2-furanyl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-, (6R,7R)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-7-[[(2Z)-2-furanyl(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-, (6R,7R)- (9CI), (6R,7R)-3-[[(Aminocarbonyl)oxy]methyl]-7-[[(2Z)-2-(2-furanyl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, Biofuroksym, Biofuroxim, Cefaloxime, Cefasyn, Cefuroxim, Cefuroxime, Cefuroxime acid, Cephuroxime, Ketocef, Maxalac, Multisef, Zefu, Cefuroxime Axetil Imp. D (EP), 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-7-[[2-furanyl(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-, [6R-[6alpha,7beta(Z)]]-, Cefuroxime Axetil Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H16N4O8S/c1-26-19-9(8-3-2-4-27-8)12(21)18-10-13(22)20-11(15(23)24)7(5-28-16(17)25)6-29-14(10)20/h2-4,10,14H,5-6H2,1H3,(H2,17,25)(H,18,21)(H,23,24)/b19-9-/t10-,14-/m1/s1 |
| SMILES | CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)O)COC(=O)N)\c3occc3 |
| Nombre IUPAC | Ácido (6R,7R)-3-(carbamoiloximetil)-7-[[(2Z)-2-(furan-2-il)-2-metoxiiminoacetil]amino]-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico |
| Mostrar más |