Learn More
Cefuroxima axetilo, Mikromol
Descripción
Cefuroxima axetilo, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cefuroxime Axetil |
| CAS | 64544-07-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Cefuroxime Axetil |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H22 N4 O10 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Cefuroxime axetil, (1RS)-1-(acetyloxy)ethyl (6R,7R)-3-[(carbamoyloxy)methyl]-7-[[(Z)-2-(furan-2-yl)-2(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate, Cefuroxime Ester E47, CCI 15641 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H22N4O10S/c1-9(25)33-10(2)34-19(28)15-11(7-32-20(21)29)8-35-18-14(17(27)24(15)18)22-16(26)13(23-30-3)12-5-4-6-31-12/h4-6,10,14,18H,7-8H2,1-3H3,(H2,21,29)(H,22,26)/b23-13-/t10?,14-,18-/m1/s1 |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)OC(C)OC(=O)C)COC(=O)N)\c3occc3 |
| Mostrar más |