Learn More
Ceftriaxone sodium salt, MedChemExpress
Descripción
Ceftriaxone sodium salt (Disodium ceftriaxone) is a third-generation cephalosporin antibiotic with excellent activity against many gram-negative, and reasonable activity against most gram-positive microorganisms. Anti-inflammatory and antioxidant characteristics.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ceftriaxone sodium salt |
| Forma física | Solid |
| CAS | 74578-69-1 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H16N8Na2O7S3 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | Disodium ceftriaxone |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (83.54 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 40 mg/mL (66.83 mM) |
| Mostrar más |