Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ceftriaxona, sal sódica hemiheptahidrato
Código de producto. 15335008 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad Packungsgröße
15335008 25 g 25 g
15305008 1 g 1 g
15325008 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15335008 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 455420250
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
La ceftriaxona, n.° de CAS 104376-79-6, la sal sódica hemiheptahidrato, es la sal sódica de la ceftriaxona, un antibiótico beta-lactámico de tercera generación del tipo cefalosporina.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La ceftriaxona es la sal sódica de la ceftriaxona, un antibiótico beta-lactámico del tipo cefalosporina que funciona inactivando proteínas de unión a la penicilina
Aplicaciones
• La inactivación de proteínas de unión a la penicilina inhibe la unión cruzada de peptidoglucano y conduce a la destrucción de la pared celular y la lisis posterior
• Presenta actividad antibiótica contra bacterias gramnegativas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104376-79-6
Fórmula molecular C36H46N16Na4O21S6
Peso molecular (g/mol) 1323.17
Número MDL MFCD01750405,MFCD01750405,MFCD09749665
Clave InChI RGDBKADCOSIOEV-MAODNAKNSA-J
PubChem CID 131843450
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(CSC3=NC(=O)C(=O)[N-]N3C)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1.CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(CSC3=NC(=O)C([O-])=NN3C)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Ceftriaxone sodium salt hemiheptahydrate
Tipo Ceftriaxone Sodium Salt Hemiheptahydrate
Punto de fusión 236.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Agua 10% max.
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Nombre IUPAC heptahidrato de tetrasodio 3-({[(6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-(metxiimino)acetamido]-2-carboxilato-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-en-3-il]metil}sulfanil)-2-metil-5,6-dioxo-1,2,5,6-tetrahidro-1,2,4-triazina-1-uro (6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-(metoxiimino)acetamido]-3-{[(2-metil-6-oxido-5-oxo-2,5-dihidro-1,2,4-triazina-3-il)sulfanil]metil}-8-oxo-5-tia-1-azabici[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxilato
Formula Weight (peso de la fórmula) 661.6
Porcentaje de pureza ≥94% (HPLC)
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ceftriaxone sodium salt hemiheptahydrate
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Sicherheitshinweis
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.