Learn More
Ceftriaxone sodium hemiheptahydrate
Código de producto. 15470487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15470487 250 mg 250 miligramos
15460487 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15470487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66003.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 104376-79-6 | C36H46N16Na4O21S6 | 1323.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104376-79-6
Fórmula molecular C36H46N16Na4O21S6
Peso molecular (g/mol) 1323.17
Número MDL MFCD01750405,MFCD01750405,MFCD09749665
Clave InChI RGDBKADCOSIOEV-MAODNAKNSA-J
PubChem CID 131843450
Nombre IUPAC heptahidrato de tetrasodio 3-({[(6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-(metxiimino)acetamido]-2-carboxilato-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-en-3-il]metil}sulfanil)-2-metil-5,6-dioxo-1,2,5,6-tetrahidro-1,2,4-triazina-1-uro (6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-(metoxiimino)acetamido]-3-{[(2-metil-6-oxido-5-oxo-2,5-dihidro-1,2,4-triazina-3-il)sulfanil]metil}-8-oxo-5-tia-1-azabici[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxilato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(CSC3=NC(=O)C(=O)[N-]N3C)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1.CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(CSC3=NC(=O)C([O-])=NN3C)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ceftriaxone sodium hemiheptahydrate
Tipo Ceftriaxone Sodium Hemiheptahydrate
Nombre de nota 850 to 995μg/mg
Forma física Crystalline Solid
Color Blanco a amarillo
Cantidad 250 mg
Índice Merck 14,1953
Información de solubilidad Freely soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 661.6