Learn More
Melford Sal disódica de ceftriaxona Hemi
Código de producto. 30018174
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018174 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30018174 Proveedor Melford N.º de proveedor C547000.25
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
La sal disódica de ceftriaxona es un antibiótico de cefalosporina de tercera generación. La forma hemi (heptahidrato) indica la presencia de moléculas de agua en la estructura cristalina.
La ceftriaxona inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana al unirse a las proteínas que se unen a la penicilina (PBP), enzimas involucradas en las etapas finales de la síntesis de peptidoglicano. Esta interferencia conduce a la inestabilidad estructural y eventual lisis celular. Antibiótico de amplio espectro eficaz contra bacterias Gram positivas y Gram negativas. Puede utilizarse en investigaciones microbiológicas y estudios centrados en agentes antibacterianos. Su inclusión en medios de cultivo puede ayudar a aislar selectivamente bacterias susceptibles a este antibiótico.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ceftriaxone Disodium Salt Hemi (Heptahydrate)
CAS 104376-79-6
Cantidad 250 mg
Fórmula molecular C18H16N8Na2O7S2-3.5H2O