Learn More
Ceftobiprole, MedChemExpress
Descripción
Ceftobiprole (Ro 63-9141) is a broad-spectrum cephalosporin with high levels of in vitro activity against methicillin- (MRSA) and vancomycin-resistant staphylococci (VRSA) and penicillin-resistant streptococci with a MIC90 value of 2 μg/mL for MRSA. Ceftobiprole also inhibits gram-positive and gram-negative pathogens.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ceftobiprole |
| CAS | 209467-52-7 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H22N8O6S2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Ro 63-9141 BAL 9141 |
| Información de solubilidad | DMSO : 5 mg/mL (9.35 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C(N12)=C(/C=C3C(N([C@H]4CNCC4)CC/3)=O)CS[C@]2([H])[C@H](NC(/C(C5=NSC(N)=N5)=N\O)=O)C1=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 534.57 |
| Mostrar más |