Learn More
Ceftizoxima, TRC
Código de producto. 30362572
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30362572 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30362572 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC24476050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ceftizoxime
CAS 68401-81-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C13 H13 N5 O5 S2
Cantidad 50 mg
Sinónimo 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2Z)-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-, (6R,7R)- (ACI), (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid (ACI), 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-, [6R-[6α,7β(Z)]]- (ZCI), 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2Z)-(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-, (6R,7R)- (9CI), Ceftisomin, Ceftizoxime, Epocelin, MeSH ID: D015296
Fórmula InChI InChI=1S/C13H13N5O5S2/c1-23-17-7(5-4-25-13(14)15-5)9(19)16-8-10(20)18-6(12(21)22)2-3-24-11(8)18/h2,4,8,11H,3H2,1H3,(H2,14,15)(H,16,19)(H,21,22)/b17-7-/t8-,11-/m1/s1
SMILES CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC=C(N2C1=O)C(=O)O)\c3csc(N)n3
Nombre IUPAC Ácido (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-metoxiiminoacetil]amino]-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 383.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.0358
Porcentaje de pureza >95