Learn More
Ceftizoxima, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16594464 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16594464 1 g 1 g
16504474 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16594464 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 465110010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68401-81-0
Fórmula molecular C13H13N5O5S2
Peso molecular (g/mol) 383.40
Número MDL MFCD00072000
Clave InChI NNULBSISHYWZJU-LLKWHZGFSA-N
Nombre IUPAC sodium (6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-5-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
SMILES [H][C@]12SCC=C(N1C(=O)[C@H]2NC(=O)C(=N/OC)\C1=CSC(N)=N1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ceftizoxime
Punto de fusión 260.0°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.4