Learn More
Ceftizoxime sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16444617
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16444617 50 mg 50 miligramos
16408796 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16444617 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1596A
MedChemExpress Ceftizoxime sodium (SKF-88373) is third generation cephalosporin effective against Gram-negative and Gram-positive bacteria. It binds penicillin-binding proteins (PBPs) and inhibits the bacterial cell wall synthesis.
Ceftizoxime sodium (SKF-88373) is third generation cephalosporin effective against Gram-negative and Gram-positive bacteria. It binds penicillin-binding proteins (PBPs) and inhibits the bacterial cell wall synthesis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ceftizoxime sodium
Forma física Solid
CAS 68401-82-1
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H12N5NaO5S2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo SKF-88373
Información de solubilidad DMSO : 15 mg/mL (37.00 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C(N12)=CCS[C@]2([H])[C@H](NC(/C(C3=CSC(N)=N3)=N\OC)=O)C1=O)O[Na]
Peso molecular (g/mol) 405.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.38
Porcentaje de pureza 98.95%