Learn More
Ceftiofur Tiolactona, TRC
Código de producto. 30361262
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30361262 25 mg 25 miligramos
30367952 2.5 mg -
30362615 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30361262 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC24473025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120882-23-7
Fórmula molecular C14 H13 N5 O4 S3
Peso molecular (g/mol) 411.479
Nombre IUPAC (2Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-N-[(4R,5R)-3,11-dixo-6,10-ditia-2-azatriciclo[6.3.0.02,5]UNDEC-1(8)-en-4-il]-2-metoxiiminoacetamida
SMILES CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC3=C(N2C1=O)C(=O)SC3)\c4csc(N)n4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ceftiofur Thiolactone
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H13N5O4S3/c1-23-18-7(6-4-26-14(15)16-6)10(20)17-8-11(21)19-9-5(2-24-12(8)19)3-25-13(9)22/h4,8,12H,2-3H2,1H3,(H2,15,16)(H,17,20)/b18-7-/t8-,12-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 411.013