Learn More
Ceftiofur sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16428496
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16428496 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16428496 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0898
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Ceftiofur sodium is an antibiotic of the cephalosporin type (third generation), licensed for use in veterinary medicine.
Ceftiofur sodium is an antibiotic of the cephalosporin type (third generation), licensed for use in veterinary medicine.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ceftiofur sodium
Forma física Solid
CAS 104010-37-9
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H16N5NaO7S3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo sodium ceftiofur
Información de solubilidad DMSO : ≥ 40 mg/mL (73.32 mM)
SMILES O=C(O[Na])C(N12)=C(CSC(C3=CC=CO3)=O)CS[C@]2([H])[C@H](NC(/C(C4=CSC(N)=N4)=N\OC)=O)C1=O
Peso molecular (g/mol) 545.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 545.54
Porcentaje de pureza 98.01%