Learn More
Ceftiofur, Mikromol™
Descripción
Ceftiofur
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ceftiofur |
| CAS | 80370-57-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Ceftiofur |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H17 N5 O7 S3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-3-[[(2-furanylcarbonyl)thio]methyl]-8-oxo-5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2Z)-(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-3-[[(2-furanylcarbonyl)thio]methyl]-8-oxo-, (6R,7R)- (9CI), CM 31916, Ceftiofur, Excede, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-3-[[(2-furanylcarbonyl)thio]methyl]-8-oxo-, [6R-[6alpha,7beta(Z)]]- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H17N5O7S3/c1-30-23-11(9-7-34-19(20)21-9)14(25)22-12-15(26)24-13(17(27)28)8(5-32-16(12)24)6-33-18(29)10-3-2-4-31-10/h2-4,7,12,16H,5-6H2,1H3,(H2,20,21)(H,22,25)(H,27,28)/b23-11-/t12-,16-/m1/s1 |
| SMILES | CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)O)CSC(=O)c3occc3)\c4csc(N)n4 |
| Nombre IUPAC | Ácido (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-metoxiiminoacetil]amino]-3-(furan-2-carbonilsulfanilmetil)-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico |
| Mostrar más |