Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ceftiofur |
| Tipo | Ceftiofur |
| CAS | 80370-57-6 |
| Punto de fusión | 186.0°C to 198.0°C |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula molecular | C19H17N5O7S3 |
| Peso molecular (g/mol) | 523.55 |