Learn More
Cefteram Pivoxil, TRC
Código de producto. 30367278
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367278 25 mg 25 miligramos
30366638 5 mg -
30360899 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30367278 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC24430025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82547-81-7
Fórmula molecular C22 H27 N9 O7 S2
Peso molecular (g/mol) 593.64
Sinónimo 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2Z)-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-3-[(5-methyl-2H-tetrazol-2-yl)methyl]-8-oxo-, (2,2-dimethyl-1-oxopropoxy)methyl ester, (6R,7R)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-3-[(5-methyl-2H-tetrazol-2-yl)methyl]-8-oxo-, (2,2-dimethyl-1-oxopropoxy)methyl ester, [6R-[6α,7β(Z)]]-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2Z)-(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-3-[(5-methyl-2H-tetrazol-2-yl)methyl]-8-oxo-, (2,2-dimethyl-1-oxopropoxy)methyl ester, (6R,7R)- (9CI), Antibiotic T 2588, Cefteram pivoxil, Ro 19-5248, T 2588, Tomiron, Tomiron 100
Nombre IUPAC 2,2-dimetilpropanoiloximetil (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-metoxiiminoacetil]amino-3-[(5-metiltetrazol-2-il)metilo]-8-oxo-5-thia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxilato
SMILES CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)OCOC(=O)C(C)(C)C)Cn3nnc(C)n3)\c4csc(N)n4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefteram Pivoxil
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H27N9O7S2/c1-10-26-29-30(27-10)6-11-7-39-18-14(25-16(32)13(28-36-5)12-8-40-21(23)24-12)17(33)31(18)15(11)19(34)37-9-38-20(35)22(2,3)4/h8,14,18H,6-7,9H2,1-5H3,(H2,23,24)(H,25,32)/b28-13-/t14-,18-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 593.1475