Learn More
Ceftazidima pentahidrato 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15780909 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15780909 5 g 5 g
15741767 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15780909 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 461730050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 78439-06-2 | C22H22N6O7S2·5H2O | 636.65 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78439-06-2
Fórmula molecular C22H22N6O7S2·5H2O
Peso molecular (g/mol) 636.65
Clave InChI NMVPEQXCMGEDNH-TZVUEUGBSA-N
PubChem CID 131673973
ChEBI CHEBI:3509
Nombre IUPAC 2-[(Z)-[1-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-[[(6R,7R)-2-carboxi-8-oxo-3-(piridin-1-io-1-ilmetil)-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-en-7-il]amino]-2-oxoetilideno]amino]oxi-2-metilpropanoato;pentahidrato
SMILES CC(C)(C(=O)[O-])ON=C(C1=CSC(=N1)N)C(=O)NC2C3N(C2=O)C(=C(CS3)C[N+]4=CC=CC=C4)C(=O)O.O.O.O.O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ceftazidime pentahydrate
Punto de fusión >150.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Índice Merck 13,1959
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alkali,slightly soluble in methanol,dmf,insoluble in acetone,ethanol,chloroform,ether,,ethyl acetate,toluene,dioxane
Formula Weight (peso de la fórmula) 636.65
Porcentaje de pureza 98%