Learn More
Ceftazidime, MedChemExpress
Descripción
Ceftazidime (GR20263), an antibiotic, has a broad spectrum activity against Gram-positive and Gram-negative aerobic bacteria. Ceftazidime is also active against Enterobacteriaceae (including β-lactamase-positive strains) and is resistant to hydrolysis by most β-lactamases.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ceftazidime |
| CAS | 72558-82-8 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H22N6O7S2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | GR20263 |
| Información de solubilidad | H2O : 100 mg/mL (182.96 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 25 mg/mL (45.74 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMILES | O=C1[C@@H](NC(/C(C2=CSC(N)=N2)=N\OC(C)(C(O)=O)C)=O)[C@@]3([H])SCC(C[N+]4=CC=CC=C4)=C(C([O-])=O)N13 |
| Peso molecular (g/mol) | 546.58 |
| Mostrar más |