Learn More
Melford Hidrato de ceftazidima
Descripción
La ceftazidima es un antibiótico de cefalosporina de tercera generación utilizado en entornos de investigación. Es eficaz contra un amplio espectro de bacterias, incluidas las bacterias Gram-negativas y algunas Gram-positivas.
La ceftazidima actúa inhibiendo la síntesis de la pared celular bacteriana, lo que en última instancia provoca la muerte de las bacterias susceptibles. Puede utilizarse como agente selectivo en experimentos de microbiología y biología molecular. Incorporar ceftazidima en medios de cultivo para promover selectivamente el crecimiento de cepas bacterianas que portan genes de resistencia contra este antibiótico. Esto a menudo se logra introduciendo un plásmido o vector que contiene un gen de resistencia a la ceftazidima en la bacteria de interés.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ceftazidime Hydrate |
| CAS | 72558-82-8 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula molecular | C22H22N6O7S2 - xH2O |