missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ceftazidima-d5 (> 90%), TRC

Código de producto. 30351383
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30351383 1 mg 1 miligramo
30362142 50 μg paquete de 50
30356553 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30351383 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2441021MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.

Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Ceftazidime-d5
Fórmula molecular C22H17D5N6O7S2
Cantidad 1 mg
Sinónimo 1-[[(6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-[(1-carboxy-1-methylethoxy)imino]acetyl]amino]-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]pyridine-d5, Biotum-d5, Ceftacidin-d5, Fortam-d5, Fortaz-d5, Fortum-d5, GR 20263-d5, Modacin-d5, Tazicef-d5, Tazidime-d5
Fórmula InChI InChI=1S/C22H22N6O7S2/c1-22(2,20(33)34)35-26-13(12-10-37-21(23)24-12)16(29)25-14-17(30)28-15(19(31)32)11(9-36-18(14)28)8-27-6-4-3-5-7-27/h3-7,10,14,18H,8-9H2,1-2H3,(H4-,23,24,25,29,31,32,33,34)/b26-13+/t14-,18-/m1/s1/i3D,4D,5D,6D,7D
SMILES [H][C@@]1([C@]([H])(NC(/C(C2=CSC(N)=N2)=N\OC(C)(C)C(O)=O)=O)C3=O)N3C(C([O-])=O)=C(C[N+]4=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C4[2H])CS1
Nombre IUPAC (6R,7R)-7-[[(2E)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-(2-carboxipropan-2-iloxiimino)acetil]amino]-8-oxo-3-[(2,3,4,5,6-pentadeuteriopiridin-1-io-1-il)metil]-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 551.61
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.