Learn More
Ceftazidima-d5 (> 90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ceftazidime-d5 |
| Fórmula molecular | C22H17D5N6O7S2 |
| Cantidad | 50 μg |
| Sinónimo | 1-[[(6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-[(1-carboxy-1-methylethoxy)imino]acetyl]amino]-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]pyridine-d5, Biotum-d5, Ceftacidin-d5, Fortam-d5, Fortaz-d5, Fortum-d5, GR 20263-d5, Modacin-d5, Tazicef-d5, Tazidime-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H22N6O7S2/c1-22(2,20(33)34)35-26-13(12-10-37-21(23)24-12)16(29)25-14-17(30)28-15(19(31)32)11(9-36-18(14)28)8-27-6-4-3-5-7-27/h3-7,10,14,18H,8-9H2,1-2H3,(H4-,23,24,25,29,31,32,33,34)/b26-13+/t14-,18-/m1/s1/i3D,4D,5D,6D,7D |
| SMILES | [H][C@@]1([C@]([H])(NC(/C(C2=CSC(N)=N2)=N\OC(C)(C)C(O)=O)=O)C3=O)N3C(C([O-])=O)=C(C[N+]4=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C4[2H])CS1 |
| Nombre IUPAC | (6R,7R)-7-[[(2E)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-(2-carboxipropan-2-iloxiimino)acetil]amino]-8-oxo-3-[(2,3,4,5,6-pentadeuteriopiridin-1-io-1-il)metil]-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 551.61 |