Learn More
Cefsulodin sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16476236
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16476236 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16476236 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13588100mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Cefsulodin sodium salt hydrate is a third generation β lactam antibiotic and member of the cephems subgroub of antibiotics.
Cefsulodin sodium salt hydrate is a third generation β lactam antibiotic and member of the cephems subgroub of antibiotics.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefsulodin sodium
Forma física Solid
CAS 52152-93-9
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H19N4NaO8S2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad H2O : 55 mg/mL (99.18 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 13.5 mg/mL (24.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@H]1[C@@]2([H])SCC(C[N+]3=CC=C(C(N)=O)C=C3)=C(C([O-])=O)N2C1=O)[C@@H](C4=CC=CC=C4)S(=O)(O[Na])=O
Peso molecular (g/mol) 554.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 554.53
Porcentaje de pureza 95.09%