Learn More
Melford Cefsulodina
Código de producto. 30018173
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018173 5 g 5 g
30018171 100 mg 100 miligramos
30018172 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30018173 Proveedor Melford N.º de proveedor C520005.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
La sal sódica de cefsulodina es un antibiótico de cefalosporina. La cefsulodina inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana al unirse a las proteínas que se unen a la penicilina (PBP).
Esta alteración interfiere con las etapas finales de la síntesis de peptidoglicano en la pared celular bacteriana, lo que conduce a la inestabilidad estructural y a la eventual lisis celular.
Eficaz contra una variedad de bacterias gramnegativas, es particularmente útil en el aislamiento y selección de estas bacterias en entornos microbiológicos y de investigación. Se utiliza comúnmente en medios de cultivo para el crecimiento y la identificación de cepas bacterianas específicas.
Además, a menudo se emplea como agente selectivo en medios de cultivo para aislar bacterias sensibles a este antibiótico. Su inclusión permite el crecimiento específico de bacterias Gram-negativas que carecen de resistencia a la cefsulodina.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefsulodin
CAS 52152-93-9
Cantidad 5 g
Fórmula molecular C22H19N4NaO8S2