Learn More
Melford Cefsulodina
Descripción
La sal sódica de cefsulodina es un antibiótico de cefalosporina. La cefsulodina inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana al unirse a las proteínas que se unen a la penicilina (PBP).
Eficaz contra una variedad de bacterias gramnegativas, es particularmente útil en el aislamiento y selección de estas bacterias en entornos microbiológicos y de investigación. Se utiliza comúnmente en medios de cultivo para el crecimiento y la identificación de cepas bacterianas específicas.
Además, a menudo se emplea como agente selectivo en medios de cultivo para aislar bacterias sensibles a este antibiótico. Su inclusión permite el crecimiento específico de bacterias Gram-negativas que carecen de resistencia a la cefsulodina.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cefsulodin |
| CAS | 52152-93-9 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula molecular | C22H19N4NaO8S2 |