Learn More
Cefradina, Mikromol™
Código de producto. 17982686
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17982686 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17982686 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0833.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Cefradina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefradine
CAS 38821-53-3
Nombres de analitos o componentes Cefradine
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C16 H19 N3 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Cefradine, (6R,7R)-7-[[(2R)-amino(cyclohexa-1,4-dienyl)acetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, Cephradine, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2R)-amino-1,4-cyclohexadien-1-ylacetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-, (6R,7R)- (9CI), Anspor, Cefradex, Cefradin, Cefrag, Cefro, Celex, Cephradin, Cesporan, Dimacef, Easkacef, Ecosporina, Eskacef, Lenzacef, Lisacef, Megacef, SQ 11436, Samedrin, Sefril, Velocef, Velosef, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2R)-2-amino-2-(1,4-cyclohexadien-1-yl)acetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-, (6R,7R)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[(amino-1,4-cyclohexadien-1-ylacetyl)amino]-3-methyl-8-oxo-, [6R-[6alpha,7beta(R*)]]-, 7-[D-alpha-Amino-(1,4-cyclohexadienyl)acetamide]-3-desacetoxycephalosphoranic acid, Cephalexin related, CCI 9420, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[(amino-1,4-cyclohexadien-1-ylacetyl)amino]-3-methyl-8-oxo-, [6R-[6α,7β(R*)]]-, (6R,7R)-7-[[(2R)-2-Amino-2-(1,4-cyclohexadien-1-yl)acetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[D-α-Amino-(1,4-cyclohexadienyl)acetamide]-3-desacetoxycephalosphoranic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19N3O4S/c1-8-7-24-15-11(14(21)19(15)12(8)16(22)23)18-13(20)10(17)9-5-3-2-4-6-9/h2-3,6,10-11,15H,4-5,7,17H2,1H3,(H,18,20)(H,22,23)/t10-,11-,15-/m1/s1
SMILES CC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)[C@H](N)C3=CCC=CC3)C2=O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-ciclohexa-1,4-dien-1-ilacetil]amino]-3-metil-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 349.4
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 349,1096 g/mol