Learn More
Cefprozil monohydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16454367
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16454367 50 mg 50 miligramos
16408498 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16454367 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0458
MedChemExpress Cefprozil monohydrate (Cefzil) is a second-generation cephalosporin type antibiotic.
Cefprozil monohydrate (Cefzil) is a second-generation cephalosporin type antibiotic.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefprozil monohydrate
Forma física Solid
CAS 121123-17-9
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H21N3O6S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 1.1 mg/mL (2.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C(N1[C@@]2([H])[C@H](NC([C@@H](C3=CC=C(O)C=C3)N)=O)C1=O)=C(CS2)/C=C/C)=O.O
Peso molecular (g/mol) 407.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.44
Porcentaje de pureza 99.91%