Learn More
Monohidrato de cefprozil (mezcla E/Z), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cefprozil monohydrate |
| CAS | 121123-17-9 |
| Fórmula molecular | C18 H19 N3 O5 S . H2 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2R)-amino(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-8-oxo-3-(1-propenyl)-, monohydrate, (6R,7R)- (9CI), 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[amino(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-8-oxo-3-(1-propenyl)-, monohydrate, [6R-[6α,7β(R*)]]-, Cefprozil monohydrate, Cefprozil monohydrate, (6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-8-oxo-3-[(1EZ)-prop-1-enyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid monohydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H19N3O5S.H2O/c1-2-3-10-8-27-17-13(16(24)21(17)14(10)18(25)26)20-15(23)12(19)9-4-6-11(22)7-5-9;/h2-7,12-13,17,22H,8,19H2,1H3,(H,20,23)(H,25,26);1H2/t12-,13-,17-;/m1./s1 |
| SMILES | O.CC=CC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccc(O)cc3)C2=O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-(4-hidroxifenil)acetil]amino]-8-oxo-3-prop-1-enil-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico; hidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 407.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 407.1151 |