Learn More
Cefpodoxima Proxetil Isopropilcarbamato, TRC
Código de producto. 30364626
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30364626 10 mg -
30357049 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30364626 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC24387510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1192365-87-9
Fórmula molecular C25H33N5O11S2
Peso molecular (g/mol) 643.69
Sinónimo (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(Methoxyimino)-2-[2-[[(1-methylethoxy)carbonyl]amino]-4-thiazolyl]acetyl]amino]-3-(methoxymethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid 1-[[(1-Methylethoxy)carbonyl]oxy]ethyl Ester
Nombre IUPAC 1-propano-2-iloxicarboniloxietilo (6R,7R)-7-[[(2E)-2-metoxiimino-2-[2-(propan-2-iloxicarbonilamino)-1,3-tiazol-4-il]acetil]amino]-3-(metoximetil)-8-oxo-5-thia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxilato
SMILES COCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)\C(=N/OC)\c3csc(NC(=O)OC(C)C)n3)C2=O)C(=O)OC(C)OC(=O)OC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefpodoxime Proxetil Isopropylcarbamate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H33N5O11S2/c1-11(2)38-24(34)28-23-26-15(10-43-23)16(29-37-7)19(31)27-17-20(32)30-18(14(8-36-6)9-42-21(17)30)22(33)40-13(5)41-25(35)39-12(3)4/h10-13,17,21H,8-9H2,1-7H3,(H,27,31)(H,26,28,34)/b29-16+/t13?,17-,21-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 643.1618