missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Impureza 1 del dímero de proxetilo de cefpodoxima, TRC

Código de producto. 30350801
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30350801 50 mg
30363836 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30350801 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC24387050MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Cefpodoxime Proxetil Dimer Impurity 1
Nombres de analitos o componentes Cefpodoxime Proxetil Dimer Impurity 1
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C43 H52 N10 O19 S4
Fórmula InChI InChI=1S/C43H52N10O19S4/c1-17(2)67-42(61)71-19(5)69-37(58)29-21(11-63-7)13-73-35-27(33(56)52(29)35)46-31(54)25(50-65-9)23-15-75-40(44-23)48-39(60)49-41-45-24(16-76-41)26(51-66-10)32(55)47-28-34(57)53-30(22(12-64-8)14-74-36(28)53)38(59)70-20(6)72-43(62)68-18(3)4/h15-20,27-28,35-36H,11-14H2,1-10H3,(H,46,54)(H,47,55)(H2,44,45,48,49,60)/b50-25-,51-26-/t19?,20?,27-,28-,35-,36-/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES COCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)\C(=N/OC)\c3csc(NC(=O)Nc4nc(cs4)\C(=N\OC)\C(=O)N[C@H]5[C@H]6SCC(=C(N6C5=O)C(=O)OC(C)OC(=O)OC(C)C)COC)n3)C2=O)C(=O)OC(C)OC(=O)OC(C)C
Nombre IUPAC (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-metoxiimino-2-[2-[[4-[(Z)-N-metoxi-C-[[(6R,7R)-3-(metoximetil)-8-oxo-2-(1-propan-2-iloxicarboniloxietoxicarbonil)-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-en-7-il]carbamoil]carbonimidoil]-1,3-tiazol-2-il]carbamoilamino]-1,3-tiazol-4-il]acetil]amino]-3-(metoximetil)-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxilato de 1-propan-2-iloxicarboniloxietilo
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 1141.189
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 1140.229
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.