Learn More
Cefpodoxime, 98%
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cefpodoxime |
| Tipo | Cefpodoxime |
| Forma física | Powder |
| CAS | 80210-62-4 |
| Punto de fusión | 200°C to 202°C |
| Color | Marrón |
| Cantidad | 1 g |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Fórmula molecular | C15H17N5O6S2 |
| Número MDL | MFCD00864906 |
| Mostrar más |