Learn More
Sulfato de Cefpirom, TRC
Código de producto. 30133653
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133653 1 g 1 g
30137239 2 g 2 g
17921215 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133653 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2435001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98753-19-6
Fórmula molecular C22 H22 N6 O5 S2 . H2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 612.66
Sinónimo Broact, Cefpirome sulfate, HR 810 sulfate, Keiten, 5H-Cyclopenta[b]pyridinium, 1-[[(6R,7R)-7-[[(2Z)-(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]-6,7-dihydro-, sulfate (1:1) (9CI, ACI)
Nombre IUPAC (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-metaxiiminoacetil]amino-3-(6,7-dihidro-5H-ciclopenta[b]piridina-1-ium-1-ilmetil)-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxilato; Ácido sulfúrico
SMILES CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)[O-])C[n+]3cccc4CCCc34)\c5csc(N)n5.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefpirome sulfate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C22H22N6O5S2.H2O4S/c1-33-26-15(13-10-35-22(23)24-13)18(29)25-16-19(30)28-17(21(31)32)12(9-34-20(16)28)8-27-7-3-5-11-4-2-6-14(11)27;1-5(2,3)4/h3,5,7,10,16,20H,2,4,6,8-9H2,1H3,(H3-,23,24,25,29,31,32);(H2,1,2,3,4)/b26-15-;/t16-,20-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 612.0767
Porcentaje de pureza >95%