Learn More
Cefpirome sulfate, MedChemExpress
Código de producto. 16462286
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
16462286 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 16462286 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1824
MedChemExpress Cefpirome sulfate (HR-810 sulfate) is a fourth generation cephalosporin antibiotic.
Cefpirome sulfate (HR-810 sulfate) is a fourth generation cephalosporin antibiotic.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefpirome sulfate
Forma física Solid
CAS 98753-19-6
Color Amarillo claro
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H24N6O9S3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo HR-810 sulfate
Información de solubilidad DMSO : 1 mg/mL (1.63 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1[C@@H](NC(/C(C2=CSC(N)=N2)=N\OC)=O)[C@@]3([H])SCC(C[N+]4=CC=CC5=C4CCC5)=C(C(O)=O)N13.O=S(O)([O-])=O
Peso molecular (g/mol) 612.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 612.66
Porcentaje de pureza 98.22%