Learn More
Cefpiramide sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16498618
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498618 10 mg 10 miligramos
16404497 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16498618 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0798
MedChemExpress Cefpiramide sodium (SM-1652; Wy-44635) is a new Pseudomonas-active cephalosporin with a broad spectrum of antibacterial activity.
Cefpiramide sodium (SM-1652
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefpiramide sodium
Forma física Powder
CAS 74849-93-7
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H23N8NaO7S2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo SM-1652 Wy-44635
Información de solubilidad DMSO : ≥ 39 mg/mL (61.45 mM)
SMILES O=C(C(N12)=C(CSC3=NN=NN3C)CS[C@]2([H])[C@H](NC([C@H](NC(C4=C(O)C=C(C)N=C4)=O)C5=CC=C(O)C=C5)=O)C1=O)O[Na]
Peso molecular (g/mol) 634.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 634.62
Porcentaje de pureza 98.47%