Learn More
Cefozopran hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Cefozopran (SCE-2787) hydrochloride is a semi-synthetic, parenteral, fourth-generation cephalosporin. Cefozopran hydrochloride, an antibiotic, has a broad spectrum of antibacterial activity, inhibiting most of the gram-negative and gram-positive organisms.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cefozopran hydrochloride |
| Forma física | Powder |
| CAS | 113981-44-5 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H18ClN9O5S2 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | SCE-2787 hydrochloride |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (181.16 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 52 mg/mL (94.20 mM) |
| Mostrar más |